Learn More
Thermo Scientific™ [D-Phe12, Nle21,38, Glu30, Lys33] Corticotropin Releasing Factor (12-41), Human
Marca:  Thermo Scientific™ J66247.M^
Codice prodotto. 15484475
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Format: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store at -20°C
Solid