Learn More
d-Tartaric Acid, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15527834
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 87-69-4
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico d-Tartaric Acid
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Peso formulazione 150.09
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Quantità 500 g
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Crystalline
Gravità specifica 1L = 1.76kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Tartaric acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L(+)-Tartaric acid