Learn More
MedChemExpress Daidzein
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Marca: MedChemExpress HY-N0019
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) | |
98.0% | |
Room temperature | |
PPAR∣Endogenous Metabolite | |
254.24 g/mol |
Natural Products | |
10 g | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
486-66-8 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.