Learn More
MedChemExpress DAPI dihydrochloride
MedChemExpress DAPI dihydrochloride (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain by binding in the minor grove of A-T rich sequences of DNA.
Marca:  MedChemExpress HY-D0814
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16454677
  • 363.15€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
-20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Room temperature
HBV
350.25 g/mol
4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
50 mg
DMSO : 75 mg/mL (214.13 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5.56 mg/mL (15.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Dye Reagents
28718-90-3
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.