missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress DAPI dihydrochloride
MedChemExpress DAPI dihydrochloride (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain by binding in the minor grove of A-T rich sequences of DNA.
Marca: MedChemExpress HY-D0814
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
-20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
Room temperature | |
HBV | |
350.25 g/mol | |
4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride |
25 mg | |
DMSO : 75 mg/mL (214.13 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5.56 mg/mL (15.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
Dye Reagents | |
28718-90-3 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto