Learn More
MedChemExpress DAPI dihydrochloride
MedChemExpress DAPI dihydrochloride (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain by binding in the minor grove of A-T rich sequences of DNA.
Marca: MedChemExpress HY-D0814
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
-20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
Room temperature | |
HBV | |
350.25 g/mol | |
4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride |
10 mg | |
DMSO : 75 mg/mL (214.13 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5.56 mg/mL (15.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) | |
Dye Reagents | |
28718-90-3 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.