Learn More
Emma Safety Footwear Dave S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Dave.
133.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Brown |
Da utilizzare con (applicazione) | Logistics and Transport, Electronics, Construction and Technology, Manufacturing, Nature and Environment |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec Antibacterial |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17582616
|
Emma Safety Footwear
MM96654939 |
39 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17592616
|
Emma Safety Footwear
MM96654940 |
40 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17502626
|
Emma Safety Footwear
MM96654941 |
41 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17512626
|
Emma Safety Footwear
MM96654942 |
42 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17522626
|
Emma Safety Footwear
MM96654943 |
43 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17532626
|
Emma Safety Footwear
MM96654944 |
44 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17542626
|
Emma Safety Footwear
MM96654945 |
45 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17552626
|
Emma Safety Footwear
MM96654946 |
46 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17562626
|
Emma Safety Footwear
MM96654947 |
47 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17572626
|
Emma Safety Footwear
MM96654948 |
48 |
133.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Meral Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Dave.
- A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel.
- This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Specifica
ISO 20345:2011 | |
Brown | |
Hydro-Tec Antibacterial | |
Standard Width | |
Safety Shoe |
Laces | |
Logistics and Transport, Electronics, Construction and Technology, Manufacturing, Nature and Environment | |
Nubuck, Oiled Nubuck | |
Low-cut |