Learn More
Davercin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16480026
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2mg
5mg
Codice prodotto. 16480026
Marca: Medchem Express HY100584
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Specifica
Materiale o nome chimico Davercin
CAS 55224-05-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C38H65NO14
Quantità 2 mg
Sinonimo Erythromycin Cyclocarbonate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.80 mM)
SMILES C[C@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]([C@H](C)[C@H]1O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]2N(C)C)([H])[C@@H]2O)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]3O)([H])C[C@@]3(C)OC)C)=O)CC)(O4)[C@]([C@H](C([C@@H](C[C@]1(O)C)C)=O)C)([H])OC4=O
Molecular Weight (g/mol) 759.92
Peso formulazione 759.92
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.