Learn More
Davercin, MedChemExpress
MedChemExpress Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
113.40€ - 464.40€
Specifica
CAS 55224-05-0
Formula molecolare C38H65NO14
Molecular Weight (g/mol) 759.92
Percent Purity 98.0%
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16482616
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-100584
25 mg
464.40€
25mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16480026
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-100584
2 mg
113.40€
2mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16455827
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-100584
5 mg
179.55€
5mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16413098
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-100584
10 mg
291.60€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Davercin (Erythromycin Cyclocarbonate), derivative of Erythromycin, which is active against Gram-positive and some Gram-negative microorganisms.
Specifica
Specifica
55224-05-0
C38H65NO14
759.92
98.0%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Research purposes only