Learn More
Abnova™ DDIT3 (Human) Recombinant Protein
Human DDIT3 full-length ORF ( AAH03637.1, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH03637.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1649 |
Nome | DNA-damage-inducible transcript 3 |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16117017
|
Abnova™
H00001649-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16127017
|
Abnova™
H00001649-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Sequence: MAAESLPFSFGTLSSWELEAWYEDLQEVLSSDENGGTYVSPPGNEEEESKIFTTLDPASLAWLTEEEPEPAEVTSTSQSPHSPDSSQSSLAQEEEEEDQGRTRKRKQSGHSPARAGKQRMKEKEQENERKVAQLAEENERLKQEIERLTREVEATRRALIDRMVNLHQA
Specifica
AAH03637.1 | |
DNA-damage-inducible transcript 3 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CEBPZ, CHOP, CHOP10, GADD153, MGC4154 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1649 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DDIT3 | |
GST |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein