Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Marca: Fisherbrand™
1011.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.76000kg
Descrizione
- Decapping Head
- Pneumatic
- Steel
Specifica
Aluminum Cap | |
32mm Decapping Head |