Learn More
Decitabine, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096258
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16487976
Marca: Medchem Express HYA0004
MedChemExpress Decitabine (NSC 127716) is an orally active deoxycytidine analogue antimetabolite and a DNA methyltransferase inhibitor. Decitabine incorporates into DNA in place of cytosine can covalently trap DNA methyltransferase to DNA causing irreversible inhibition of the enzyme. Decitabine induces cell G2/M arrest and cell apoptosis. Decitabine has potent anticancer activity.
Decitabine (NSC 127716) is an orally active deoxycytidine analogue antimetabolite and a DNA methyltransferase inhibitor. Decitabine incorporates into DNA in place of cytosine can covalently trap DNA methyltransferase to DNA causing irreversible inhibition of the enzyme. Decitabine induces cell G2/M arrest and cell apoptosis. Decitabine has potent anticancer activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Decitabine
CAS 2353-33-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H12N4O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-Aza-2'-deoxycytidine 5-AZA-CdR NSC 127716
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (219.10 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (87.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)N=CN1[C@H](O[C@@H]2CO)C[C@@H]2O
Molecular Weight (g/mol) 228.21
Peso formulazione 228.21
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.