Learn More
Decitabine, MedChemExpress
MedChemExpress Decitabine (NSC 127716) is an orally active deoxycytidine analogue antimetabolite and a DNA methyltransferase inhibitor. Decitabine incorporates into DNA in place of cytosine can covalently trap DNA methyltransferase to DNA causing irreversible inhibition of the enzyme. Decitabine induces cell G2/M arrest and cell apoptosis. Decitabine has potent anticancer activity.
Marca:  Medchem Express HY-A0004
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16487976
  • 66.15€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Decitabine (NSC 127716) is an orally active deoxycytidine analogue antimetabolite and a DNA methyltransferase inhibitor. Decitabine incorporates into DNA in place of cytosine can covalently trap DNA methyltransferase to DNA causing irreversible inhibition of the enzyme. Decitabine induces cell G2/M arrest and cell apoptosis. Decitabine has potent anticancer activity.
Specifica
Specifica
Decitabine
White
C8H12N4O4
5-Aza-2'-deoxycytidine 5-AZA-CdR NSC 127716
O=C1N=C(N)N=CN1[C@H](O[C@@H]2CO)C[C@@H]2O
228.21
Research
Cancer-programmed cell death
2353-33-5
Research
100 mg
DMSO : ≥ 50 mg/mL (219.10 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (87.64 mM; Need ultrasonic)
228.21
95.0%
Solid
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only