missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x

Ecologico, di uso universale per il lavaggio automatico di vetreria e utensili da laboratorio. Privo di fosfati, tensioattivi e cloro, deconex 22 HPF-x offre prestazioni di lavaggio perfette. Risciacquo acido con un detergente deconex consigliato.

Marca:  Borer Chemie™ 516900.00-KK5W

Dettagli aggiuntivi : CAS : 1310-58-3 Peso : 6.00000kg Transport : UN number : 3266 Chem class : 8 Pack group : I


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10032635

  • 89.15€ / 6kg
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Descrizione

Descrizione

  • Concentrato per il lavaggio automatico
  • soluzione ecologica senza fosfati e tensioattivi
  • senza cloro, EDTA o NTA
  • alta efficienza, concentrazione tipica: 5-10 mL/L
  • Ampio spettro di pulizia, contro i residui più ostinati
  • prestazioni potenti grazie all'elevata capacità di dispersione
  • può essere risciacquato senza lasciare residui
  • per risultati consistenti e impeccabili
  • risciacquo acido con un detergente deconex raccomandato
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica

Specifica

Liquido
Alcali, agenti complessanti, inibitore di corrosione, agenti sequestranti
Tanica
1 x 6 kg
4.6 L
6 kg
ca. 12.5 (soluzione all'1 %)
Concentrato
tra 5 e 25°C
1.2 gal.
13.2 lb.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • deconex 22 HPF-x

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A

Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali