Learn More
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P Bench Scale
Codice prodotto. 15606705 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
150 g
300 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15606705
Marca: Ohaus™ 30235947
Dependable, accurate, and durable bench scale at an economical price.
  • Sturdy industrial design that can stand up to the rigors of industrial weighing
  • Easy-to-read red LED display can be viewed in dim conditions
  • Versatile power capabilities provide unrestricted operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 80 Hours with Rechargeable Battery
Tipo di collegamento RS232 (Available as an Accessory)
Struttura ABS indicator, 430 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP65 aluminum load cell
Capacità 300 g
Tipo di display Red LED
Leggibilità 50.000000 g
Include AC Adapter (Included); Rechargeable Battery (Included)
Materiale ABS indicator, 430 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP65 aluminum load cell
Modello D24PE300FX
Dimensioni (L x P) 712.00 x 500.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 712.00 x 500.00 x 940.000 mm
Lunghezza (sistema metrico) 712.00 mm
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema metrico) 500.00 mm
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 500 mm
Altezza (sistema metrico) 940.000 mm
Profondità (sistema metrico) 712.00 mm
Requisiti elettrici AC Adapter (Included), Rechargeable Battery (Included)