Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale (EU)
Bilance da banco per applicazioni industriali di base
Marca:  OHAUS™ 30685258
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17505845
  • 974.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
  • Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L'indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio.
  • Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 ore con batteria ricaricabile
RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale
150 kg
650 x 500 mm
D33XW150B1X5
Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione
27.4 kg
Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa)
Indicatore in acciaio inossidabile, piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato a polvere, cella di carico IP65 in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo
LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore
20 g
Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa
941 x 500 x 150 mm