Learn More
Ohaus™ Bilancia economica da banco modello Defender 3000
Codice prodotto. 10094654 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modello:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10094654
Marca: Ohaus™ 72200170
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for general weighing and simple counting applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping and receiving areas. Ohaus™ Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and flexible mounting capabilities.
  • Backlit liquid crystal display (LCD)
  • AC adapter (included) or rechargeable battery (included)
  • Easy access communication port with RS232 interface (included)
  • ABS indicator with reversible rear cover, painted steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP67 aluminum load cell, self-adjusting stainless steel feet with removable rubber caps
  • 125% overload protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Interfaccia di automazione RS232C bidirezionale
Tipo di batteria Batteria piombo-acido sigillata e ricaricabile, interna
Calibrazione 5 kg/lb a 100%
Certificazione/Conformità NTEP
Tipo di collegamento Cella di carico
Struttura Piattaforma in acciaio inox 304, cella di carico in alluminio IP 67, telaio tubolare verniciato, colonna a staffa dell'indicatore
Capacità 150 kg
Tipo di display LCD con LED
Leggibilità 20 g
Tipo di tastierino Meccaniche
Modello D31P150BL
Risoluzione 2.125
Tempo di stabilizzazione in 2 secondi
Temperatura (sistema metrico) operativa Da –10 a 40 °C
Tipo Bilancia economica da banco modello Defender 3000
Modalità di pesatura kg, libbre, g, once, libbre:once
Peso (sistema metrico) 19 kg
Requisiti elettrici Adattatore CA 9 VCC 0.5 A
Tensione 9 V