Learn More
Ohaus™ Bilancia economica da banco modello Defender 3000
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Modello:
D31P150BL
D31P150BX
D31P300BX
D31P30BR
D31P60BL
D31P60BR
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Backlit liquid crystal display (LCD)
- AC adapter (included) or rechargeable battery (included)
- Easy access communication port with RS232 interface (included)
- ABS indicator with reversible rear cover, painted steel column and wall bracket, 304 grade stainless steel platform with painted steel tubular frame, IP67 aluminum load cell, self-adjusting stainless steel feet with removable rubber caps
- 125% overload protection
Specifica
Specifica
| Interfaccia di automazione | Bi-directional RS232C |
| Tipo di batteria | Internal rechargeable sealed lead acid battery |
| Calibrazione | 5 kg/lb to 100% |
| Certificazione/Conformità | NTEP |
| Tipo di collegamento | Load Cell |
| Struttura | 304 Stainless Steel platform, Aluminum IP67 load cell, as well as a painted Tubular frame, column and indicator bracket |
| Capacità | 300 kg |
| Tipo di display | LCD with LED |
| Leggibilità | 50 g |
| Tipo di tastierino | Mechanical |
| Vedi altri risultati |