Learn More
Ohaus™ Defender 3000 Storage Platform Scale
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D31XW300VX-EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Struttura | Stainless Steel with IP66 Stainless Steel platform |
| Capacità | 300 kg |
| Tipo di display | LCD |
| Leggibilità | 50 g |
| Modello | D31XW300VX-EU |
| Classe di protezione | IP67 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Tipo | Defender™ Storage Platform Scale |