Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Bench Scale (EU)
Bilance da banco in acciaio inossidabile per applicazioni industriali di base idonee per ambienti umidi
835.00€ - 1550.00€
Specifica
Autonomia della batteria | 100 ore con batteria ricaricabile |
---|---|
Tipo di batteria | Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa) |
Tipo di collegamento | RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale |
Struttura | Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP66 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67 in acciaio inossidabile, piedini regolabili in gomma antiscivolo |
Tipo di display | LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Leggibilità | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Leggibilità | Capacità | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17525815
|
OHAUS™
30684775 |
D33XW15C1R6 | 2 g | 15 kg | 491 x 305 x 569 mm |
835.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17535815
|
OHAUS™
30684776 |
D33XW30C1R6 | 5 g | 30 kg | 491 x 305 x 569 mm |
865.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17545815
|
OHAUS™
30684777 |
D33XW60C1R6 | 10 g | 60 kg | 491 x 305 x 569 mm |
865.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17555815
|
OHAUS™
30684778 |
D33XW60C1L7 | 10 g | 60 kg | 688 x 420 x 922 mm |
1160.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17565815
|
OHAUS™
30684779 |
D33XW150C1L7 | 20 g | 150 kg | 688 x 420 x 922 mm |
1160.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17575815
|
OHAUS™
30684780 |
D33XW150C1X7 | 20 g | 150 kg | 787 x 500 x 922 mm |
1550.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17585815
|
OHAUS™
30684781 |
D33XW300C1X7 | 50 g | 300 kg | 787 x 500 x 922 mm |
1550.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
- Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304 e cella di carico IP67. L'indicatore è dotato di un alloggiamento in acciaio inossidabile 304 idoneo per ambienti umidi con protezione IP66 e staffa di montaggio.
- Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
Specifica
100 ore con batteria ricaricabile | |
RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale | |
LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore | |
Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa |
Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa) | |
Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP66 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67 in acciaio inossidabile, piedini regolabili in gomma antiscivolo | |
IP66 | |
Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione |