Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52P QL
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D52P15RQDL2
D52P15RQDL2-M
D52P30RQDL2
D52P30RQDL2-M
D52P60RQDL2
D52P60RQDL2-M
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia e cella di carico in alluminio. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
- Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | 20 ore con batteria ricaricabile |
| Tipo di collegamento | RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) |
| Struttura | Indicatore in plastica ABS (TD52P), piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo |
| Capacità | 15 kg, 30 kg |
| Tipo di display | LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca |
| Leggibilità | 5.000000 g, 10.000000 g |
| Modello | D52P30RQDL2-M |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Modalità di pesatura | Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche |
| Dimensioni (L x P x A) | 570 x 400 x 903 mm |
| Vedi altri risultati |