Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52P QR
Codice prodotto. p-7162305 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D52P15RQDR1
D52P15RQDR1-M
D52P6RQDR1
D52P6RQDR1-M
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15918555
Marca: OHAUS™ 30461545
La bilancia da banco multifunzione Defender serie 5000 di nuova generazione è l'ideale per moltissime applicazioni, tra cui la produzione, il confezionamento, l'inventario e la spedizione. La Defender 5000 è progettata per semplificare le applicazioni ind
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia e cella di carico in alluminio. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Indicatore in plastica ABS (TD52P), piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo
Capacità 3.00 kg, 6.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 1.000000 g, 2.000000 g
Modello D52P6RQDR1-M
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Grammo, Chilogrammo,Tonnellate metriche
Dimensioni (L x P x A) 442 x 305 x 574 mm
Peso (sistema metrico) 9.600 kg