Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52XW RQX
La bilancia da banco multifunzione Defender serie 5000 di nuova generazione è l'ideale per moltissime applicazioni, tra cui la produzione, il confezionamento, l'inventario e la spedizione. La Defender 5000 è progettata per semplificare le applicazioni ind
1520.00€ - 1625.00€
Specifica
Autonomia della batteria | 20 ore con batteria ricaricabile |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) |
Struttura | Indicatore in acciaio inossidabile (TD52XW), piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo |
Tipo di display | LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca |
Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15908595
|
OHAUS™
30461585 |
D52XW150RQDX2-M |
1625.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938505
|
OHAUS™
30444809 |
D52XW60RQDX2-EU |
1520.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15948505
|
OHAUS™
30444810 |
D52XW150RQDX2-EU |
1520.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15998585
|
OHAUS™
30461584 |
D52XW60RQDX2-M |
1625.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidab
Specifica
20 ore con batteria ricaricabile | |
Indicatore in acciaio inossidabile (TD52XW), piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo | |
-10°C to +40°C | |
25.700 kg |
RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) | |
LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca | |
665 x 500 x 934 mm |