Learn More
OHAUS™ Base Defender™ 5000
La base della bilancia Defender 5000 R di nuova generazione OHAUS offre durata nel tempo per le applicazioni industriali più gravose.
Marca: OHAUS™ 30419618
Dettagli aggiuntivi : Peso : 31.00000kg
Descrizione
- La serie R è dotata di una piattaforma in acciaio inossidabile, di un telaio in acciaio verniciato a polvere e di una cella di carico in alluminio per resistere agli ambienti industriali più gravosi.
- Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
- Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
Specifica
Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello | |
10.000000 g, 20.000000 g | |
IP67 | |
633 x 610 x 130 mm |
150.00 kg, 300.00 kg | |
D300RQDV | |
-10°C to +40°C | |
31.000 kg |