Learn More
OHAUS™ Base in acciaio inossidabile Defender™ 5000
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15.00 kg
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Modello:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
missing translation for 'unitSize'
1 unità
Description
- La serie R è dotata di una piattaforma in acciaio inossidabile, di un telaio in acciaio verniciato a polvere e di una cella di carico in alluminio per resistere agli ambienti industriali più gravosi.
- Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
- Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
Specifications
Specifications
| Struttura | Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello |
| Capacità | 3.00 kg, 6.00 kg |
| Leggibilità | 0.200000 g, 0.500000 g |
| Modello | D6WQDR |
| Classe di protezione | IP67 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +40°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 338 x 305 x 99 mm |
| Peso (sistema metrico) | 6.000 kg |