Learn More
OHAUS™ Base in acciaio inossidabile Defender™ 5000
La base della bilancia Defender 5000 R di nuova generazione OHAUS offre durata nel tempo per le applicazioni industriali più gravose.
Marca:  OHAUS™ 30419614
Codice prodotto. 15908425
  • 1230.00€ / 1 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • La serie W dispone di una piattaforma e di un telaio in acciaio inox e di una cella di carico IP67 per resistere in ambienti industriali gravosi.
  • Le basi della Defender 5000 sono dotate di un cavo EasyConnect, che consente la configurazione istantanea con gli indicatori Defender 5000 (TD52), velocizzando l'installazione.
  • Le basi della Defender 5000 sono munite delle certificazioni NTEP e Measurement Canada. Queste basi sono inoltre dotate di certificazioni OIML e CE, che le rendono ideali per le applicazioni omologate per il commercio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo, indicatore di livello
2.000000 g, 5.000000 g
IP67
523 x 500 x 120 mm
30.00 kg, 60.00 kg
D60WQDX
-10°C to +40°C
19.000 kg