Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Bench Scale, Models TD52XW QR
Codice prodotto. 15958615 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Modello:
D52XW15WQDR6-EU
D52XW15WQDR6-M
D52XW15WQR6-EU
D52XW15WQR6-M
D52XW6WQDR6-EU
D52XW6WQDR6-M
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15958615
Marca: OHAUS™ 30471130
La bilancia da banco multifunzionale a tenuta stagna Defender 5000 di nuova generazione di OHAUS è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produzione, imballaggio, inventario e spedizione. La serie Defender 5000 è progettata per semplificare le applic
  • Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
  • Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
  • Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autonomia della batteria 20 ore con batteria ricaricabile
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Struttura Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo
Capacità 15.00 kg
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Leggibilità 1.000000 g
Modello D52XW15WQR6-EU
Classe di protezione Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +40°C
Modalità di pesatura Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata
Dimensioni (L x P x A) 442 x 305 x 604 mm
Peso (sistema metrico) 9.900 kg