Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Bench Scale, Models TD52XW TV
La bilancia da banco multifunzionale a tenuta stagna Defender 5000 di nuova generazione di OHAUS è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produzione, imballaggio, inventario e spedizione. La serie Defender 5000 è progettata per semplificare le applic
Marca: OHAUS™ 30461578
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio, cella di carico di classe IP67 e indicatore di classe IP68. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
- Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
Specifica
20 ore con batteria ricaricabile | |
Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo | |
LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca | |
D52XW600WTDV8-M | |
-10°C to +40°C | |
963 x 600 x 1234 mm |
RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) | |
300.00 kg, 600.00 kg | |
100.000000 g, 200.000000 g | |
Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell | |
Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche | |
45.300 kg |