Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 Washdown - D52 Bench Scale, Models TD52XW TV
La bilancia da banco multifunzionale a tenuta stagna Defender 5000 di nuova generazione di OHAUS è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produzione, imballaggio, inventario e spedizione. La serie Defender 5000 è progettata per semplificare le applic
2350.00€ - 2455.00€
Specifica
Autonomia della batteria | 20 ore con batteria ricaricabile |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) |
Struttura | Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo |
Tipo di display | LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca |
Classe di protezione | Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15918585
|
OHAUS™
30461576 |
D52XW150WTDV8-M |
2455.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15928585
|
OHAUS™
30461577 |
D52XW300WTDV8-M |
2455.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15938585
|
OHAUS™
30461578 |
D52XW600WTDV8-M |
2455.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15958495
|
OHAUS™
30444801 |
D52XW150WTDV8-EU |
2350.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15968495
|
OHAUS™
30444802 |
D52XW300WTDV8-EU |
2350.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15978495
|
OHAUS™
30444803 |
D52XW600WTDV8-EU |
2350.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidab
Specifica
20 ore con batteria ricaricabile | |
Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP68 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67, piedini in gomma regolabili antiscivolo | |
Stainless Seel IP68 Indicator, IP67 Load Cell | |
963 x 600 x 1234 mm |
RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) | |
LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca | |
-10°C to +40°C | |
45.300 kg |