Learn More
Fisherbrand™ Cartucce per deionizzazione
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Indicatore di colore:
Blue cartridge turns ocher brown
Green cartridge turns purple
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Detects the saturation by color change
- Direct connection to the water network
- A wide choice of cartridges to meet all needs with reduced cost
- No electrical connection
- A transparent building to monitor the saturation of the resin without auxiliary measurement
- The disposable cartridges contain only new resins. The performance level is constant and guaranteed
- At saturation of the resin cartridges are simply discarded
- The small dimensions allow easy installation
- Applications: dishwashing, cooling circuit filling, battery, battery and radiator antifreeze preparation, photo development
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Green cartridge turns purple |
| Capacità | Depends on the quality of the inlet water |
| Portata | 20 l/ora |
| Tipo di resina | Ion Exchanger |
| Dimensioni del filtro | 500 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per purificazione dell'acqua, pulizia delle stoviglie, riempimento di circuiti di raffreddamento, conservazione, preparazione antigelo per batterie e radiatori |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per serie U3 |
| Pressione | 3 bar |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | 35°C |
| Vedi altri risultati |