Learn More
Eppendorf™ Consegna cancelli stabilimento
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Delivery of >100, <180 kg Equipment
Delivery of >180 kg Equipment
Delivery of <100 kg Equipment
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Delivery to the factory gate
- Delivery to first door at the end customer side
Specifica
Specifica
| Descrizione | Delivery to factory gate (<100 kg) |
| Service Offering | Factory Gate Delivery |
| Da utilizzare con (applicazione) | Delivery of <100 kg Equipment |