Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 40 x 20 mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15340390 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15340390
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 20 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM).
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40°C to +140°C).
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes.
  • Autoclavable.
  • Molded coordinates for tube orientation.
  • Stable design for use in water baths.
  • Flat labeling area for easier identification.
Specifica
Product Type Rack, provette
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Sì
Colore White
Capacità Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Posizioni 40
Forma Aperture con forma a goccia
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per test da 10 a 18 ml
N. per custodia 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -40°C to +140°C
Dimensioni (L x P x A) 100 x 252 x 83 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 252 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.9 in.
Altezza (sistema metrico) 83 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 20 mm