Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 24 x 30 mm
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
- Offre la massima resistenza chimica e termica (da -40 a + 140°C)
- Esclusive aperture a goccia per una migliore ritenzione dei tubi
- Sterilizzabile in autoclave
- Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
- Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
- Area di etichettatura piatta per un'identificazione più facile
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack, provette |
| Matrice | 3 x 8 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Green |
| Capacità | Tubes (15 to 50 mL), Tubes (30 mm) |
| Materiale | Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro |
| Posizioni | 24 |
| Forma | Aperture con forma a goccia |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |