Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15390390 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15390390
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 25 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes
  • Autoclavable
  • Molded coordinates for tube orientation
  • Stable design for use in water baths
  • Flat labeling area for easier identification
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Matrice 4 x 10
Autoclavabile Autoclavable
Colore Green
Capacità Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm)
Materiale Fiberglass-reinforced POM
Posizioni 40
Forma Teardrop-shaped Openings
Ripiani 2 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 to 18 mL Test Tubes
N. per custodia 1
Dimensioni (L x P x A) 120 x 300 x 92 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.6 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 25 mm