Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 16 x 25 mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15380420 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Magenta
Verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15380420
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 16 x 25mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • °
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Product Type Rack, provette
Matrice 4 x 4
Autoclavabile
Colore Bianco
Capacità Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm)
Materiale Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Posizioni 16
Forma Aperture con forma a goccia
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per test da 10 a 18 ml
N. per custodia 1
Quantità 8/conf.
Dimensioni (L x P x A) 120 x 122 x 92 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Larghezza (sistema metrico) 122 mm
Altezza (sistema metrico) 92 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 25 mm