Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15340410 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Magenta
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15340410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 16 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
  • Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro Delrin™
  • °
  • Prodotto autoclavabile
  • Coordinate stampate per l'orientamento dei tubi
  • Design stabile per l'utilizzo in bagni ad acqua
  • Area di etichettatura piana per facilità di identificazione
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Matrice 6 x 6
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (16 mm), Tubes (5 to 10 mL)
Materiale Fiberglass-reinforced POM
Posizioni 36
Forma Teardrop-shaped Openings
Ripiani 2 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5 to 10 mL Test Tubes
N. per custodia 1
Quantità 8 Pk.
Dimensioni (L x P x A) 127 x 127 x 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 127 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 16 mm