Learn More
Fisherbrand™ Portable Demineralizer
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
286 l
420 L
570 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Conductivity : 0.3 to 2μS/cm.
- Capacity for 25°F : DEM’O 3 : 286 litres – DEM’O 4 : 420 litres – DEM’O 5 : 570 litres
- Maximum pressure : 4 bar at ambient temperature
- Flow rate: until 150 liter/hour
- Maximum temperature of use : 25°C
- Saturation : the station of production of demineralized water is saturated when the blue column becomes completely ocher.
- Mural or Portable
- Preserving : 2 years, in its original packaging, at ambient temperature.
Specifica
Specifica
| Indicatore di colore | Blue cartridge turns ocher brown |
| Capacità | 286 l |
| Portata | 150 l/ora |
| Dimensioni del filtro | 23 x 60 cm |
| Tipo di filtro | Demineralizer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la purificazione dell'acqua |
| Include | Raccordi, tubo da 4 m, valvola di arresto, viti, kit di innesto rapido, valvola di controllo del flusso e riduttore di pressione |
| Modello | DEM'O3 |
| Pressione | 4 bar |
| Quantità | 1 kit |
| Vedi altri risultati |