Learn More
Thermo Scientific™ Denaturing Lysis Buffer
36.98€ - 40.59€
Specifica
Formato | Liquid |
---|---|
Product Type | Cell Lysis Reagent |
pH | 7.4 |
Content And Storage | Ambient temperatures |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15442959
|
Thermo Scientific™
J60132.AK |
250mL |
36.98€
250mL |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15452959
|
Thermo Scientific™
J60132.AP |
500mL | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Liquid | |
Cell Lysis Reagent | |
7.4 | |
Ambient temperatures |