missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Density Standard Quality Range 0.9098 g/mL at 20°C, Reagecon
Manufactured and tested in accordance with ASTM D4052 for testing of density or relative density (specific and API gravity).
Marca: Reagecon DEN20120
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Density reference standard, density reference material
- Tested by vibrational densitometer and can be used as a calibration or control standard for density measurement by vibrational or hydrometer (specific gravity) based techniques.
- Reagecon holds ISO 17025 Accreditation for testing density standards using vibrational densitometers (INAB Ref: 264T).
- The product is prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
- Both solute and solvent are weighed on a balance calibrated by OIML traceable weights.
- Reagecon holds ISO 17025 Accreditation for calibration of laboratory balances (INAB Ref: 265C).
- The resulting Balance Certificate of Calibration is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025.
- The density of the product is established and certified using high performance calibrated vibrational densitometers.
- High accuracy (± 0.001642 g/mL)
Specifica
0.9098 g/mL at 20°C (± 0.001642) | |
Amber glass Winchester bottle | |
100 mL | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- density standard 0.9098g/ml @20
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: pentanol isomers