Learn More
Density Standards (25 °C), Paragon Scientific™
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 25°C
Marca: Paragon Scientific DEN25-01
Descrizione
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging (please refer to standard for shelf life).
- Manufactured in the United Kingdom and available from stock for immediate dispatch
Specifications
60 mL | |
0.6552 g/mL (25°C) |
Safety and Handling
- DEN25-01
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Hazard Statement
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Nominal values quoted