Learn More
Density Standards (25 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 13470509
Click to view available options
Densità:
0.6552 g/mL (25°C)
0.7223 g/mL (25°C)
0.775 g/mL (25°C)
0.8349 g/mL (25°C)
0.8678 g/mL (25°C)
0.934 g/mL (25°C)
0.9803 g/mL (25°C)
1.0242 g/mL (25°C)
1.0657 g/mL (25°C)
1.1233 g/mL (25°C)
1.1869 g/mL (25°C)
1.2819 g/mL (25°C)
1.6143 g/mL (25°C)
Dimensione della confezione:
60mL
Codice prodotto. 13470509
Marca: Paragon Scientific DEN2504
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 25°C
  • Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
  • Supplied in tamper evident packaging (please refer to standard for shelf life).
  • Manufactured in the United Kingdom and available from stock for immediate dispatch
Specifica
Densità 0.8349 g/mL (25°C)
Quantità 60 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEN25-04
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Nominal values quoted