Learn More
Density Standards (25 °C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Densità:
0.6552 g/mL (25°C)
0.7223 g/mL (25°C)
0.775 g/mL (25°C)
0.8349 g/mL (25°C)
0.8678 g/mL (25°C)
0.934 g/mL (25°C)
0.9803 g/mL (25°C)
1.0242 g/mL (25°C)
1.0657 g/mL (25°C)
1.1233 g/mL (25°C)
1.1869 g/mL (25°C)
1.2819 g/mL (25°C)
1.6143 g/mL (25°C)
Dimensione della confezione:
60mL
Descrizione
- Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Certified in accordance with primary level ASTM D1480 methodology
- Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols.
- Supplied in tamper evident packaging with a 2 year shelf life.
- Fully traceable to international standards.
- Supplied with MSDS.
- Tamper evident security packaging.
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Densità | 1.6143 g/mL (25°C) |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Quantità | 60 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DEN25-13
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Nominal values quoted