Learn More
Thermo Scientific™ Fiale vuote sterili depirogenate
Codice prodotto. 15123518
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
20 mL
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
N. per custodia:
48
50
100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15123518
Marca: Thermo Scientific™ ST2020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le fiale sterili vuote Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml.
Le fiale sterili vuote depirogenate Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml. Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto. Fiale sterili in vetro borosilicato di tipo I, assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio.
  • Type 1 Borosilicate glass
  • Assembled wiht butyl stoppers and aluminum seals
  • Suitable for uses where aseptic protocol is required
  • Certificate of Sterility & Pyrogen Test included with each lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Fiala in vetro trasparente pre-assemblata con tappo e guarnizione a capsula di alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.15 in.
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 29.25 mm
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 20 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.36 in.
N. per custodia 48
Volume (sistema imperiale) 0.68 oz.
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Coperchio a capsula (assemblato) con tappo
Altezza (sistema metrico) 60.0 mm
Quantità 50 Cs.
Certificazione/Conformità Certificates of Sterility and Pyrogen Test
Tipo Vial
Dimensione chiusura 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aseptic Protocol