Learn More
Thermo Scientific™ Fiale vuote sterili depirogenate
Codice prodotto. 15280519
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
20 mL
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
N. per custodia:
48
50
100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15280519
Marca: Thermo Scientific™ ST1020A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le fiale sterili vuote Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml.
Le fiale sterili vuote depirogenate Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml. Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto. Fiale sterili in vetro borosilicato di tipo I, assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio.
  • Type 1 Borosilicate glass
  • Assembled wiht butyl stoppers and aluminum seals
  • Suitable for uses where aseptic protocol is required
  • Certificate of Sterility & Pyrogen Test included with each lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Amber glass vial pre-assembled with stopper and aluminum crimp seal
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.813 in.
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 20.65 mm
Materiale Glass
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 10 mL
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
N. per custodia 50
Volume (sistema imperiale) 0.34 oz.
Volume (sistema metrico) totale 10 mL
Materiale chiusura Aluminum
Tipo di chiusura Coperchio a capsula (assemblato) con tappo
Altezza (sistema metrico) 50.8 mm
Quantità 50 Cs.
Certificazione/Conformità Certificates of Sterility and Pyrogen Test
Tipo Vial
Dimensione chiusura 20 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aseptic Protocol