Learn More
Thermo Scientific™ Fiale vuote sterili depirogenate
Codice prodotto. p-4526493
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
2 ml
5 mL
5 ml
10 mL
10 ml
20 mL
30 mL
30 ml
50 ml
100 mL
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione chiusura:
13 mm
20 mm
N. per custodia:
48
50
100
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15217203
Marca: Thermo Scientific™ ST213
Edge
Le fiale sterili vuote Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml.
Le fiale sterili vuote depirogenate Thermo Scientific™ sono disponibili in un'ampia gamma di capacità da 1 a 100 ml. Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto. Fiale sterili in vetro borosilicato di tipo I, assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio.
  • Vetro borosilicato di tipo 1
  • Assemblate con tappi in butile e sigilli in alluminio
  • Adatte per impieghi in cui è richiesto un protocollo asettico
  • Certificato dei test di sterilità e pirogenicità fornito con ciascun lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Fiala in vetro trasparente pre-assemblata con tappo e guarnizione a capsula di alluminio
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.5 pollici
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 12.7 mm
Materiale Vetro borosilicato di tipo 1
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 2 ml
Altezza (sistema imperiale) 1.313 in.
N. per custodia 100
Volume (sistema imperiale) 0.068 once
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura Alluminio
Tipo di chiusura Coperchio a capsula (assemblato) con tappo
Altezza (sistema metrico) 33.35 mm
Quantità 100 Cs.
Certificazione/Conformità Certificati di sterilità e test pirogeno inclusi
Tipo Vial
Dimensione chiusura 13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aseptic Protocol