Learn More
Ansell™ Guanti in neoprene verde DermaShield™ serie 73-711
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
463.61 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Made of poly-chloroprene
- Free of latex proteins and accelerators, it minimises both Type I and Type IV allergies associated with natural rubber.
- Comfort and flexibility of natural rubber gloves at a similarly competitive price
- Neoprene composition offers better chemical resistance.
- New beaded cuff prevents the glove from rolling down, providing increased protection.
- Sterile
- Available for non-sterile controlled environments.
Specifica
Materiale parte posteriore | Neoprene |
Materiale polso | Neoprene |
Colore | Green |
Materiale | Neoprene |
Powdered | Powder Free |
Product Type | Guanti |
Size | 6.5 |
Sterilità | Sterile |
Stile | 73-711 |
Spessore (sistema metrico) | 0.175 mm |