Learn More
Bel Art™ Reusable Silica Gel Desiccant Bag
Codice prodotto. 30193425 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 g
1000 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30193425
Marca: Bel Art™ F420451000
Convenient, easy to handle packs filled with moisture absorbing silica gel beads are available in multiple sizes to fit most desiccators.
  • Durable microfiber bag securely contains beads eliminating the risk of leakage and is unaffected by moisture
  • Indicator dot changes from blue when dry to pink when moist to easily identify when recharging is needed
  • Saturated gel can be regenerated by microwaving bag for 6 minutes
  • May be regenerated repeatedly without degradation
  • Arrives individually sealed in moisture-proof pouch
  • Available in multiple sizes to fit most desiccators
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 6 cm
Product Type Desiccant Bag
Descrizione Durable Microfiber Pouch
Materiale Silica Gel
Altezza (sistema metrico) 25 cm
Altezza (sistema imperiale) 9.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Capacità (sistema metrico) 1000 g
Capacità (sistema imperiale) 2.25 lb.