Learn More
Desiccant Packs, Cytiva
Ensure that DNA sampling cards remain dry during transportation or storage
Marca: Whatman products Cytiva 10548239
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High vapor transmission rate
- Substrate made with Tyvek™ material
- Non-dusting, strong and hard to tear
Specifica
Tyvek™ Substrate | |
100 Pk./Cs. | |
1 g |