Learn More
BRAND™ Desiccator with Knob Lid
Desiccator with Knob Lid includes a studded base ring for improved stability.
216.00€ - 273.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
---|---|
Product Type | Desiccator |
Include | Knob Lid |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10728051
|
BRAND™
65031 |
150 mm |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10470673
|
BRAND™
65038 |
200 mm |
273.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Borosilicate Glass 3.3
- DIN 12491
- Precisely ground flat flanges
- Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks
- Interchangeable lid
Specifica
Borosilicate Glass 3.3 | |
Desiccator | |
Knob Lid |
Titolo del prodotto
BRAND™ Desiccator with Knob Lid