Learn More
Malathion-(diethyl-d10), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Descrizione
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Forma fisica | Liquid |
CAS | 347841-48-9 |
Grado | Analytical Standard |
Imballaggio | Glass Bottle |
Densità | 1.23 g/cm3 |
Punti di ebollizione | 156°C |
Quantità | 10 mg |
Punto d'infiammabilità | 163°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Acaricides and Insecticides |